DL-Methionine sulphoxide
Fornitore: Apollo Scientific
BIB6099-10G
BIB6099-5G
APOSBIB6099-10GEA
109
EUR
APOSBIB6099-10G
APOSBIB6099-5G
DL-Methionine sulphoxide
DL-Methionine sulphoxide
Formula:
C₅H₁₁NO₃S Punto di fusione: 240 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002620 CAS Number: 62697-73-8 |