D-(+)-Melezitose monohydrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIB6097-100G
BIB6097-250G
APOSBIB6097-100GEA
574
EUR
APOSBIB6097-100G
APOSBIB6097-250G
D-(+)-Melezitose monohydrate
D-(+)-Melezitose monohydrate
Formula:
C₁₈H₃₄O₁₇ Punto di fusione: 156 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149448 CAS Number: 10030-67-8 EINECS: 209-894-9 |