Stampa…
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: alpha,beta-D-Mannose pentaacetate, 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose, (3S,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate
BIB6096-100G BIB6096-50G
APOSBIB6096-100GEA 426 EUR
APOSBIB6096-100G APOSBIB6096-50G
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Formula: C₁₆H₂₂O₁₁
Peso molecolare: 390,34 g/mol
Punto di fusione: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD05864874
CAS Number: 25941-03-1