Stampa…
L(-)-Malic acid disodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6095-100G BIB6095-25G
APOSBIB6095-100GEA 174 EUR
APOSBIB6095-100G APOSBIB6095-25G
L(-)-Malic acid disodium salt
L(-)-Malic acid disodium salt
Formula: C₄H₄Na₂O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 138-09-0