Stampa…
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium 5-amino-1,4-dioxo-3,4-dihydro-1H-phthalazin-2-ide, Luminol sodium salt
BIB6093-1G BIB6093-5G
APOSBIB6093-1GEA 36.4 EUR
APOSBIB6093-1G APOSBIB6093-5G
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Formula: C₈H₆N₃NaO₂
Peso molecolare: 199,15 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00161491
CAS Number: 20666-12-0