Stampa…
L(+)-Acido lattico 98.0+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(+)-Acido lattico, L-Acido lattico
BIB6089-100G BIB6089-50G BIB6089-25G
APOSBIB6089-100GEA 284 EUR
APOSBIB6089-100G APOSBIB6089-50G APOSBIB6089-25G
L(+)-Acido lattico 98.0+%
L(+)-Acido lattico
Formula: C₃H₆O₃
Punto di fusione: 53 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064266
CAS Number: 79-33-4
EINECS: 201-196-2