Stampa…
L-Kynurenine free base
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6088-1G BIB6088-100MG
APOSBIB6088-1GEA 615 EUR
APOSBIB6088-1G APOSBIB6088-100MG
L-Kynurenine free base
L-Kynurenine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069912
CAS Number: 2922-83-0