Stampa…
mio-Inositolo
Fornitore: Apollo Scientific
BIB6083-100G BIB6083-1KG BIB6083-500G
APOSBIB6083-100GEA 36.4 EUR
APOSBIB6083-100G APOSBIB6083-1KG APOSBIB6083-500G
mio-Inositolo
myo-Inositolo
Formula: C₆H₁₂O₆
Punto di fusione: 222…227 °C
Densità: 0,63 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077932
CAS Number: 87-89-8
EINECS: 201-781-2