3-Indoxyl phosphate disodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Indolyl phosphate disodium salt
Formula:
C₈H₆NNa₂O₄P Peso molecolare: 257.09 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00040646 CAS Number: 3318-43-2 |