Stampa…
Indole-3-pyruvic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: alpha-Oxo-1H-indole-3-propanoic acid, 1H-Indole-3-propanoic acid, .alpha.-oxo-, 3-(1H-Indol-3-yl)-2-oxopropanoic acid, 3-(3-Indolyl)-2-oxopropanoic acid, 3-Indolylpyruvic acid
BIB6079-1G BIB6079-5G BIB6079-2.5G
APOSBIB6079-1GEA 129 EUR
APOSBIB6079-1G APOSBIB6079-5G APOSBIB6079-2.5G
Indole-3-pyruvic acid
Indole-3-pyruvic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃
Peso molecolare: 203,197 g/mol
Punto di fusione: 215 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005640
CAS Number: 392-12-1