Stampa…
Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxy-2-methylindole-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
BIB6068-10G BIB6068-25G BIB6068-50G
APOSBIB6068-10GEA 430 EUR
APOSBIB6068-10G APOSBIB6068-25G APOSBIB6068-50G
Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Peso molecolare: 219,24 g/mol
Punto di fusione: 205…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044575
CAS Number: 7598-91-6