Stampa…
5-Hydroxy-2-methylindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-1H-indol-5-ol
BIB6067-1G BIB6067-5G
APOSBIB6067-1GEA 21.9 EUR
APOSBIB6067-1G APOSBIB6067-5G
5-Hydroxy-2-methylindole
5-Hydroxy-2-methylindole
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,177 g/mol
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00022714
CAS Number: 13314-85-7