Stampa…
L-Homocysteine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-Amino-4-mercaptobutanoic acid, H-HoCys-OH
BIB6065-100MG BIB6065-1G BIB6065-500MG
APOSBIB6065-100MGEA 109 EUR
APOSBIB6065-100MG APOSBIB6065-1G APOSBIB6065-500MG
L-Homocysteine
L-Homocysteine
Formula: C₄H₉NO₂S
Peso molecolare: 135,19 g/mol
Punto di fusione: 263…265 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00151320
CAS Number: 6027-13-0
EINECS: 227-891-0