L-Histidinol dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
L-Histidinol·2 HCl, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propan-1-ol dihydrochloride
Formula:
C₆H₁₃Cl₂N₃O Punto di fusione: 198…201 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078058 CAS Number: 1596-64-1 EINECS: 216-482-2 |