Stampa…
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Gly-Pro-AMC·HBr
BIB6062-100MG BIB6062-25MG
APOSBIB6062-100MGEA 357 EUR
APOSBIB6062-100MG APOSBIB6062-25MG
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Substratefor dipeptidylaminopeptidase IV.
Formula: C₁₇H₂₀BrN₃O₄
Peso molecolare: 410,268 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00152092
CAS Number: 115035-46-6