Stampa…
Sodium glycocholate
Fornitore: Apollo Scientific
BIB6061-10G BIB6061-5G
APOSBIB6061-10GEA 77 EUR
APOSBIB6061-10G APOSBIB6061-5G
Sodium glycocholate
Sodium glycocholate
Bile salt.
Formula: C₂₆H₄₂NNaO₆
Punto di fusione: 210…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036741
CAS Number: 863-57-0