Stampa…
DL-Glyceraldehyde dimer 93+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, (2R,3S,5S,6R)-3,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dioxane-2,5-diol
BIB6059-10G BIB6059-1G BIB6059-5G
APOSBIB6059-10GEA 1010 EUR
APOSBIB6059-10G APOSBIB6059-1G APOSBIB6059-5G
DL-Glyceraldehyde dimer 93+%
DL-Glyceraldehyde dimer
Formula: C₆H₁₂O₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070528
CAS Number: 23147-59-3