Stampa…
D-(+)-Fucose
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: alpha-D-Fucose
BIB6052-10G BIB6052-1G BIB6052-5G
APOSBIB6052-10GEA 771 EUR
APOSBIB6052-10G APOSBIB6052-1G APOSBIB6052-5G
D-(+)-Fucose
D-(+)-Fucose
Formula: C₆H₁₂O₅
Punto di fusione: 144…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135603
CAS Number: 3615-37-0