Stampa…
Esculetin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6,7-Dihydroxycoumarin, 6,7-Dihydroxy-2H-chromen-2-one
BIB6051-10G BIB6051-25G
APOSBIB6051-10GEA 65.5 EUR
APOSBIB6051-10G APOSBIB6051-25G
Esculetin
Esculetin
Formula: C₉H₆O₄
Peso molecolare: 178,14 g/mol
Punto di fusione: 270…273 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006874
CAS Number: 305-01-1
EINECS: 206-161-5