meso-Erythritol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 329…331 °C Punto di fusione: 120…123 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00004710 CAS Number: 149-32-6 EINECS: 205-737-3 |