1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2,3-Bis(palmitoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate, (R)-2,3-Bis(palmitoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate, L-DPPC, 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lecithin, Dipalmitoyl, L-alpha-Dipalmitoyl phosphatidylcholine
Formula:
C₄₀H₈₀NO₈P Peso molecolare: 734,05 g/mol Punto di fusione: 220 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00036903 CAS Number: 63-89-8 |