L-Dehydroascorbic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆O₆ Punto di fusione: 228 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00066467 CAS Number: 490-83-5 EINECS: 207-720-6 |