Chlorogenic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(1S,3R,4R,5R)-3-(((3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl)oxy)-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3-O-Caffeoylquinic acid, 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid, (1S,3R,4R,5R)-3-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₁₆H₁₈O₉ Peso molecolare: 354,31 g/mol Punto di fusione: 210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003862 CAS Number: 327-97-9 |