Chenodeoxycholic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
Bile acid.
Formula:
C₂₄H₄₀O₄ Peso molecolare: 392.58 g/mol Punto di fusione: 162…168 °C Densità: 1.162 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064142 CAS Number: 474-25-9 EINECS: 207-481-8 Merck Index: 12,02096 |