Stampa…
D-(+)-Cellobiose
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6025-100G BIB6025-25G
APOSBIB6025-100GEA 114 EUR
APOSBIB6025-100G APOSBIB6025-25G
D-(+)-Cellobiose
D-(+)-Cellobiose
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Punto di fusione: 239…240 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00136034
CAS Number: 528-50-7