Stampa…
3-Carbethoxy-2-piperidone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6023-100G BIB6023-250G BIB6023-25G
APOSBIB6023-100GEA 400 EUR
APOSBIB6023-100G APOSBIB6023-250G APOSBIB6023-25G
3-Carbethoxy-2-piperidone
3-Carbethoxy-2-piperidone
Formula: C8H13NO3
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006038
CAS Number: 3731-16-6