Stampa…
Caffeic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6021-25G BIB6021-100G
APOSBIB6021-25GEA 21.5 EUR
APOSBIB6021-25G APOSBIB6021-100G
Caffeic acid
Caffeic acid
Formula: C₉H₈O₄
Punto di fusione: 211…213 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004392
CAS Number: 331-39-5
EINECS: 206-361-2