6-Bromo-DL-tryptophan
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-3-(6-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(6-Br)-OH
BIB6019-1G
BIB6019-250MG
BIB6019-500MG
APOSBIB6019-1GEA
328
EUR
APOSBIB6019-1G
APOSBIB6019-250MG
APOSBIB6019-500MG
6-Bromo-DL-tryptophan
6-Bromo-DL-tryptophan
Formula:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ Peso molecolare: 283,12 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00055988 CAS Number: 33599-61-0 |