Stampa…
5-Bromo-DL-tryptophan
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
BIB6018-1G BIB6018-2.5G
APOSBIB6018-1GEA 256 EUR
APOSBIB6018-1G APOSBIB6018-2.5G
5-Bromo-DL-tryptophan
5-Bromo-DL-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Peso molecolare: 283,12 g/mol
Punto di fusione: 264 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005648
CAS Number: 6548-09-0