Blu di bromotimolo sale sodico
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
Formula:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S Punto di fusione: 200…202 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077263 CAS Number: 34722-90-2 EINECS: 252-169-7 |