Stampa…
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
BIB6003-25G BIB6003-50G
APOSBIB6003-25GEA 1290 EUR
APOSBIB6003-25G APOSBIB6003-50G
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₈H₁₇NO₃
Peso molecolare: 295,34 g/mol
Punto di fusione: 161…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00022702
CAS Number: 37033-95-7