Stampa…
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (from yeast)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Adenosine 5′-monophosphate sodium salt, 5′-Adenylic acid A-5′-P AMP
BIB5012-1G BIB5012-25G BIB5012-5G
APOSBIB5012-1GEA 21.9 EUR
APOSBIB5012-1G APOSBIB5012-25G APOSBIB5012-5G
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (from yeast)
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt
Formula: C₁₀H₁₃N₅NaO₇P
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00065023
CAS Number: 149022-20-8