Stampa…
β-Nicotinamide mononucleotide
Fornitore: Apollo Scientific
BIB3016-250MG BIB3016-500MG BIB3016-1G
APOSBIB3016-250MGEA 87 EUR
APOSBIB3016-250MG APOSBIB3016-500MG APOSBIB3016-1G
β-Nicotinamide mononucleotide
β-Nicotinamide mononucleotide
Formula: C₁₁H₁₅N₂O₈P
Punto di fusione: 166 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00038748
CAS Number: 1094-61-7