Stampa…
Adenosina 5'-trifosfato sale disodico (ATP sale disodico) triidrato ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)triphosphoric acid, disodium salt trihydrate, 5'-ATP·2Na·3H2O, Adenosine-5'-triphosphoric acid disodium salt trihydrate, ATP, 2Na 3H2O, ATP disodium trihydrate
BIB3003-25G BIB3003-100G BIB3003-500G
APOSBIB3003-25GEA 37.9 EUR
APOSBIB3003-25G APOSBIB3003-100G APOSBIB3003-500G
Adenosina 5'-trifosfato sale disodico (ATP sale disodico) triidrato ≥98%
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) trihydrate
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·3H₂O
Peso molecolare: 605,19 g/mol
Punto di fusione: 176 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00150754
CAS Number: 51963-61-2
EINECS: 213-579-1