Stampa…
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate ≥96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: A-5′-P, AMP, Adenosine-5'-monophosphoric acid monohydrate, 5′-AMP, 5′-Adenylic acid
BIB3002-25G BIB3002-100G
APOSBIB3002-25GEA 21.9 EUR
APOSBIB3002-25G APOSBIB3002-100G
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate ≥96%
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate
Formula: C₁₀H₁₄N₅O₇P·1H₂O
Peso molecolare: 365.24 g/mol
Punto di fusione: 200 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149360
CAS Number: 18422-05-4