Stampa…
MOPSO (Acido 3-(4-morfolino)-2-idrossipropansolfonico) ≥99.5%, ultrapuro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB2401-100G BIB2401-25G BIB2401-500G
APOSBIB2401-100GEA 24.8 EUR
APOSBIB2401-100G APOSBIB2401-25G APOSBIB2401-500G
MOPSO (Acido 3-(4-morfolino)-2-idrossipropansolfonico) ≥99.5%, ultrapuro
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Biological buffer - useful range 6.2 - 7.6
U.S. Patent No 4,246,194 (To Research Organics)
Formula: C₇H₁₅NO₅S
Punto di fusione: 276…279 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009629
CAS Number: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6