Stampa…
MES sale sodico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB2014-100G BIB2014-500G
APOSBIB2014-100GEA 30.6 EUR
APOSBIB2014-100G APOSBIB2014-500G
MES sale sodico
MES sale sodico
Formula: C₆H₁₂NNaO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065473
CAS Number: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2