MES (β-(N-morfolino) acido etansolfonico) monoidrato
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₃NO₄S·1H₂O Punto di fusione: 308 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00149409 CAS Number: 145224-94-8 EINECS: 224-632-3 |