Stampa…
n-Dodecil-β-D-maltoside ≥99%, ultrapuro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: DDM
BIB2010-1G BIB2010-5G BIB2010-10G
APOSBIB2010-1GEA 26.3 EUR
APOSBIB2010-1G APOSBIB2010-5G APOSBIB2010-10G
n-Dodecil-β-D-maltoside ≥99%, ultrapuro
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Non ionic detergent used to extract proteins
  • Absorbance (1%) 260nm, 100mg/10ml, not more than 0.1
Formula: C₂₄H₄₆O₁₁
Peso molecolare: 510,6 g/mol
Punto di fusione: 224…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043012
CAS Number: 69227-93-6