Stampa…
Sodio dodecile solfato (SDS) ≥99%, ultrapuro
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
BIB2008-1KG BIB2008-250G BIB2008-500G
APOSBIB2008-1KGEA 157 EUR
APOSBIB2008-1KG APOSBIB2008-250G APOSBIB2008-500G
Sodio dodecile solfato (SDS) ≥99%, ultrapuro
Sodio dodecile solfato (SDS)
Ionic detergent.
  • Toxic LD50 of <500mg/kg
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Peso molecolare: 288.38 g/mol
Punto di fusione: 204…207 °C
Densità: 0.37 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1 II
Merck Index: 14,08636