Stampa…
PIPES ≥99.5%, ultrapuro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
BIB2004-100G BIB2004-1KG BIB2004-250G
APOSBIB2004-100GEA 40.6 EUR
APOSBIB2004-100G APOSBIB2004-1KG APOSBIB2004-250G
PIPES ≥99.5%, ultrapuro
PIPES
Biological buffer - useful range 6.1 - 7.5
  • Heavy metals: <10ppm
  • pKa @ 20°C: 6.8 + 0.5
Formula: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Peso molecolare: 302.37 g/mol
Punto di ebollizione: 499
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006159
CAS Number: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633