Stampa…
MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico) ≥99.5%, ultrapuro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
BIB2003-1KG BIB2003-250G BIB2003-500G
APOSBIB2003-1KGEA 219 EUR
APOSBIB2003-1KG APOSBIB2003-250G APOSBIB2003-500G
MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico) ≥99.5%, ultrapuro
Acido γ-morfolino propanosolfonico (MOPS)
Biological buffer - useful range 6.5-7.9
  • Heavy metals:<5 ppm
  • pKa @ 20°C: 7.20 + 0.2
Formula: C₇H₁₅NO₄S
Peso molecolare: 209.27 g/mol
Punto di fusione: >277 °C
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006183
CAS Number: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288