Stampa…
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3',5'-cAMP, 3′,5′-Cyclic AMP, Adenosine 3′,5′-cyclophosphate, (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxytetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine 2-oxide
BIB1479-1G BIB1479-5G BIB1479-10G
APOSBIB1479-1GEA 72.7 EUR
APOSBIB1479-1G APOSBIB1479-5G APOSBIB1479-10G
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 97%
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)
Formula: C₁₀H₁₂N₅O₆P
Peso molecolare: 329,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005845
CAS Number: 60-92-4