Stampa…
Ac-D-Lys-OH
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Acetamido-6-aminohexanoic acid, N-alpha-acetyl-D-lysine
BIB1449-250MG BIB1449-1G BIB1449-5G
APOSBIB1449-250MGEA 27.7 EUR
APOSBIB1449-250MG APOSBIB1449-1G APOSBIB1449-5G
Ac-D-Lys-OH
Ac-D-Lys-OH
Formula: C₈H₁₆N₂O₃
Peso molecolare: 188,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066056
CAS Number: 58840-79-2