Pyr-AMC
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
L-Pyroglutamic acid 7-amido-4-methylcoumarin
BIB1445-100MG
BIB1445-250MG
APOSBIB1445-100MGEA
234
EUR
APOSBIB1445-100MG
APOSBIB1445-250MG
Pyr-AMC
Pyr-AMC
Formula:
C₁₅H₁₄N₂O₄ Peso molecolare: 286,29 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00080240 CAS Number: 66642-36-2 |