Stampa…
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB1434-1G BIB1434-5G BIB1434-25G
APOSBIB1434-1GEA 43.5 EUR
APOSBIB1434-1G APOSBIB1434-5G APOSBIB1434-25G
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
Punto di fusione: 209…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00064088
CAS Number: 3767-28-0