Stampa…
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB1433-1G BIB1433-500MG BIB1433-5G
APOSBIB1433-1GEA 94.4 EUR
APOSBIB1433-1G APOSBIB1433-500MG APOSBIB1433-5G
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
Punto di fusione: 166 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00065050
CAS Number: 7493-95-0