4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIB1431-100MG
BIB1431-250MG
BIB1431-500MG
APOSBIB1431-100MGEA
72.5
EUR
APOSBIB1431-100MG
APOSBIB1431-250MG
APOSBIB1431-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
4-Nitrophenyl-beta-D-cellobioside
Formula:
C₁₈H₂₅NO₁₃ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00069845 CAS Number: 3482-57-3 |