Stampa…
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Naphthyl b-D-galactopyranoside
BIB1427-250MG BIB1427-500MG
APOSBIB1427-250MGEA 105 EUR
APOSBIB1427-250MG APOSBIB1427-500MG
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
Formula: C₁₆H₁₈O₆
Peso molecolare: 306.31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00004056
CAS Number: 33993-25-8