Naphthol AS-D chloroacetate
Fornitore: Apollo Scientific
BIB1424-1G
BIB1424-500MG
APOSBIB1424-1GEA
161
EUR
APOSBIB1424-1G
APOSBIB1424-500MG
Naphthol AS-D chloroacetate
Naphthol AS-D chloroacetate
Formula:
C₂₀H₁₆ClNO₃ Punto di fusione: 163…171 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
CAS Number:
35245-26-2 |